Isothiocyanate de 3-cloro-2-fluorophényle
019480-1G
FLUO019480-1GEA 0 EUR InStock
FLUO019480-1G
Isothiocyanate de 3-cloro-2-fluorophényle
Isothiocyanate de 3-cloro-2-fluorophényle
Formule: C₇H₃ClFNS
Numéro CAS: 127142-65-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité