α-(Trifluoromethyl)-4,4'-bis(methoxy)benzhydrol
020036-1G
FLUO020036-1GEA 0 EUR InStock
FLUO020036-1G
α-(Trifluoromethyl)-4,4'-bis(methoxy)benzhydrol
α-(Trifluoromethyl)-4,4'-bis(methoxy)benzhydrol
Formule: C₁₆H₁₅F₃O₃
Numéro MDL: MFCD04116451
Numéro CAS: 379-21-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité