3-Fluoro-5-iodoaniline
020052-1G
FLUO020052-1GEA 0 EUR InStock
FLUO020052-1G
3-Fluoro-5-iodoaniline
3-Fluoro-5-iodoaniline
Formule: C₆H₅FIN
MW: 237,02 g/mol
Numéro MDL: MFCD04116466
Numéro CAS: 660-49-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité