Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,1,1,4,4,4-Hexafluoro-2,3-butanedione


FL20096.1 020096-5G
CHMPFL20096.1EA 0 EUR InStock
CHMPFL20096.1 FLUO020096-5G
1,1,1,4,4,4-Hexafluoro-2,3-butanedione
1,1,1,4,4,4-Hexafluoro-2,3-butanedione


Formule: C₄F₆O₂
Numéro CAS: 685-24-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité