4'-Formylbiphenyl-3-carboxylic acid
Synonyms: 4'-Formyl-[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid
020320-1G
FLUO020320-1GEA 0 EUR InStock
FLUO020320-1G
4'-Formylbiphenyl-3-carboxylic acid
4'-Formylbiphenyl-3-carboxylic acid
Formule: C₁₄H₁₀O₃
MW: 226,2274 g/mol
Numéro MDL: MFCD03426484
Numéro CAS: 222180-20-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité