3'-Methylbiphenyl-3-carboxylic acid
Synonyms: 3'-Methyl[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid
020321-1G
FLUO020321-1GEA 0 EUR InStock
FLUO020321-1G
3'-Methylbiphenyl-3-carboxylic acid
3'-Methylbiphenyl-3-carboxylic acid
Formule: C₁₄H₁₂O₂
MW: 212,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00558892
Numéro CAS: 158619-46-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité