2,6-Dimethylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde
CFF1056.1 CFF1056.5 CFF1056.25 020624-1G
CHMPCFF1056.1EA 0 EUR InStock
CHMPCFF1056.1 CHMPCFF1056.5 CHMPCFF1056.25 FLUO020624-1G
2,6-Dimethylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde
2,6-Dimethylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbaldehyde
Formule: C₁₀H₁₀N₂O
Numéro MDL: MFCD04117274
Numéro CAS: 728864-60-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité