Ethyl imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
020734-1G
FLUO020734-1GEA 0 EUR InStock
FLUO020734-1G
Ethyl imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Formule: C₁₀H₁₀N₂O₂
MW: 190,20 g/mol
Numéro MDL: MFCD02325394
Numéro CAS: 38922-77-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité