1-(3,4-Diméthylphényl)-2-thiourée
Danger
020737-1G
FLUO020737-1GEA 0 EUR InStock
FLUO020737-1G
1-(3,4-Diméthylphényl)-2-thiourée
1-(3,4-Diméthylphényl)-2-thiourée
Formule: (C₆H₃(CH₃)₂)NC(S)NH₂
MW: 180,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD00060452
Numéro CAS: 16738-18-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité