1-(2,5-Diméthylphényl)-2-thiourée
020738-1G
FLUO020738-1GEA 0 EUR InStock
FLUO020738-1G
1-(2,5-Diméthylphényl)-2-thiourée
1-(2,5-Diméthylphényl)-2-thiourée
Formule: (C₆H₃(CH₃)₂)NC(S)NH₂
MW: 180,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD00041372
Numéro CAS: 16738-19-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité