N-(5-Methyl-2-pyridyl)thiourea
020743-1G
FLUO020743-1GEA 0 EUR InStock
FLUO020743-1G
N-(5-Methyl-2-pyridyl)thiourea
N-(5-Methyl-2-pyridyl)thiourea
Formule: C₇H₉N₃S
MW: 167,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD04117347
Numéro CAS: 131185-00-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité