4'-Cyanobiphenyl-4-carboxylic acid
Synonyms: 4'-Cyano[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid, 4'-Cyano-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
020754-1G
FLUO020754-1GEA 0 EUR InStock
FLUO020754-1G
4'-Cyanobiphenyl-4-carboxylic acid
4'-Cyanobiphenyl-4-carboxylic acid
Formule: C₁₄H₉NO₂
MW: 223,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD00438676
Numéro CAS: 5728-46-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité