4'-Cyanobiphenyl-3-carboxylic acid
020755-1G
FLUO020755-1GEA 0 EUR InStock
FLUO020755-1G
4'-Cyanobiphenyl-3-carboxylic acid
4'-Cyanobiphenyl-3-carboxylic acid
Formule: C₁₄H₉NO₂
Numéro MDL: MFCD04117352
Numéro CAS: 149506-93-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité