3'-Cyanobiphenyl-4-carboxylic acid
020763-1G
FLUO020763-1GEA 0 EUR InStock
FLUO020763-1G
3'-Cyanobiphenyl-4-carboxylic acid
3'-Cyanobiphenyl-4-carboxylic acid
Formule: C₁₄H₉NO₂
Numéro CAS: 5728-45-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité