4'-Hydroxybiphenyl-3-carboxylic acid
020773-1G
FLUO020773-1GEA 0 EUR InStock
FLUO020773-1G
4'-Hydroxybiphenyl-3-carboxylic acid
4'-Hydroxybiphenyl-3-carboxylic acid
Formule: C₁₃H₁₀O₃
Numéro MDL: MFCD01910126
Numéro CAS: 121629-21-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité