2',4'-Difluorobiphenyl-4-carboxylic acid
020798-1G
FLUO020798-1GEA 0 EUR InStock
FLUO020798-1G
2',4'-Difluorobiphenyl-4-carboxylic acid
2',4'-Difluorobiphenyl-4-carboxylic acid
Formule: C₁₃H₈F₂O₂
MW: 234,2 g/mol
Numéro CAS: 331760-41-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité