2',4'-Difluorobiphenyl-3-carboxylic acid
020799-1G
FLUO020799-1GEA 0 EUR InStock
FLUO020799-1G
2',4'-Difluorobiphenyl-3-carboxylic acid
2',4'-Difluorobiphenyl-3-carboxylic acid
Formule: C₁₃H₈F₂O₂
Numéro CAS: 656304-77-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité