3'-Formylbiphenyl-3-carboxylic acid methyl ester
020807-1G
FLUO020807-1GEA 0 EUR InStock
FLUO020807-1G
3'-Formylbiphenyl-3-carboxylic acid methyl ester
3'-Formylbiphenyl-3-carboxylic acid methyl ester
Formule: C₁₇H₁₆O₃
Numéro MDL: MFCD04117395
Numéro CAS: 728918-83-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité