Methyl 4-(4-formylphenyl)benzoate
Synonyms: 4′-Formylbiphenyl-4-carboxylic acid methyl ester, Methyl 4'-formylbiphenyl-4-carboxylate, Methyl 4'-formyl-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylate
020821-1G
FLUO020821-1GEA 0 EUR InStock
FLUO020821-1G
Methyl 4-(4-formylphenyl)benzoate
Methyl 4-(4-formylphenyl)benzoate
Formule: C₁₅H₁₂O₃
MW: 240,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD04039123
Numéro CAS: 70916-89-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité