3',4'-Dimethylbiphenyl-3-carboxylic acid
020843-1G
FLUO020843-1GEA 0 EUR InStock
FLUO020843-1G
3',4'-Dimethylbiphenyl-3-carboxylic acid
3',4'-Dimethylbiphenyl-3-carboxylic acid
Formule: C₁₅H₁₄O₂
Numéro MDL: MFCD04117430
Numéro CAS: 728919-21-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité