(2-Fluorophenyl)methanesulphonyl chloride
020881-1G
FLUO020881-1GEA 0 EUR InStock
FLUO020881-1G
(2-Fluorophenyl)methanesulphonyl chloride
(2-Fluorophenyl)methanesulphonyl chloride
Formule: C₇H₆ClFO₂S
Numéro MDL: MFCD04117455
Numéro CAS: 24974-71-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité