(2-Methylphenyl)methanesulphonyl chloride
Synonyms: 2-Methylbenzylsulphonyl chloride, o-Tolylmethanesulphonyl chloride
020884-1G
FLUO020884-1GEA 0 EUR InStock
FLUO020884-1G
(2-Methylphenyl)methanesulphonyl chloride
(2-Methylphenyl)methanesulphonyl chloride
Formule: C₈H₉ClO₂S
MW: 204,673 g/mol
Numéro MDL: MFCD02683108
Numéro CAS: 92614-55-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité