Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bromure de 2-fluorophénéthyle

Synonyms: 1-(2-Bromoethyl)-2-fluorobenzene

020896-1G
FLUO020896-1GEA 0 EUR InStock
FLUO020896-1G
Bromure de 2-fluorophénéthyle
Bromure de 2-fluorophénéthyle


Formule: C₈H₈BrF
MW: 203,05 g/mol
Numéro MDL: MFCD04117466
Numéro CAS: 91319-54-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité