3',5'-Dihydroxyacétophénone
Synonyms: 1-(3,5-Dihydroxyphenyl)ethan-1-one, 1-(3,5-Dihydroxyphenyl)ethanone
021304-25G
FLUO021304-25GEA 0 EUR InStock
FLUO021304-25G
3',5'-Dihydroxyacétophénone
3',5'-Dihydroxyacétophénone
Formule: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Point d'ébullition: 296 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 148 °C
Numéro MDL: MFCD00002290
Numéro CAS: 51863-60-6
EINECS: 257-480-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité