3,4-Dichlorothiobenzamide
021319-1G
FLUO021319-1GEA 0 EUR InStock
FLUO021319-1G
3,4-Dichlorothiobenzamide
3,4-Dichlorothiobenzamide
Formule: C₇H₅Cl₂NS
Numéro MDL: MFCD04973321
Numéro CAS: 22179-73-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité