3-Chlorothiobenzamide
021322-1G 021322-25G 021322-5G
FLUO021322-1GEA 0 EUR InStock
FLUO021322-1G FLUO021322-25G FLUO021322-5G
3-Chlorothiobenzamide
3-Chlorothiobenzamide
Formule: C₇H₆ClNS
MW: 171,65 g/mol
Numéro MDL: MFCD00276993
Numéro CAS: 2548-79-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité