2-Fluorothiobenzamide
Synonyms: 2-Fluorobenzothioamide
021323-1G
FLUO021323-1GEA 0 EUR InStock
FLUO021323-1G
2-Fluorothiobenzamide
2-Fluorothiobenzamide
Formule: C₇H₆FNS
MW: 155,2 g/mol
Numéro MDL: MFCD04973316
Numéro CAS: 75907-82-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité