3-Fluorothiobenzamide
021325-1G 021325-5G
FLUO021325-1GEA 0 EUR InStock
FLUO021325-1G FLUO021325-5G
3-Fluorothiobenzamide
3-Fluorothiobenzamide
Formule: C₇H₆FNS
MW: 155,2 g/mol
Numéro MDL: MFCD04973323
Numéro CAS: 72505-20-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité