4-Méthylthiobenzamide
Synonyms: 4-Methylbenzothioamide, Thio-p-toluamide
021339-1G 021339-5G
FLUO021339-1GEA 0 EUR InStock
FLUO021339-1G FLUO021339-5G
4-Méthylthiobenzamide
4-Méthylthiobenzamide
Formule: C₈H₉NS
MW: 151,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD00173750
Numéro CAS: 2362-62-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité