2-Méthylthiobenzamide
Synonyms: 2-Methylbenzothioamide, Thio-o-toluamide
021341-1G 021341-5G
FLUO021341-1GEA 0 EUR InStock
FLUO021341-1G FLUO021341-5G
2-Méthylthiobenzamide
2-Méthylthiobenzamide
Formule: C₈H₉NS
MW: 151,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD03945350
Numéro CAS: 53515-19-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité