2-(Trifluorométhyl)thiobenzamide
021350-1G 021350-5G
FLUO021350-1GEA 0 EUR InStock
FLUO021350-1G FLUO021350-5G
2-(Trifluorométhyl)thiobenzamide
2-(Trifluorométhyl)thiobenzamide
Formule: C₈H₆F₃NS
MW: 151,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD04973326
Numéro CAS: 886496-67-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité