2-Amino-4-phényl-3-thénoate d'éthyle
Synonyms: Ethyl 2-Amino-4-phenylthiophene-3-carboxylate
021483-5G
FLUO021483-5GEA 0 EUR InStock
FLUO021483-5G
2-Amino-4-phényl-3-thénoate d'éthyle
2-Amino-4-phényl-3-thénoate d'éthyle
Formule: C₁₃H₁₃NO₂S
MW: 247,32 g/mol
Numéro MDL: MFCD00126391
Numéro CAS: 4815-36-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité