Pipérazine-1-carboxylate d'éthyle
Synonyms: 1-Ethoxycarbonyl piperazine, Ethyl N-piperazinecarboxylate
021571-100G
FLUO021571-100GEA 0 EUR InStock
FLUO021571-100G
Pipérazine-1-carboxylate d'éthyle
Pipérazine-1-carboxylate d'éthyle
Formule: C₇H₁₄N₂O₂
MW: 158,2 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005964
Numéro CAS: 120-43-4
EINECS: 204-395-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité