Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Isopentyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester

Synonyms: 1-Isopentyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole, 1-(3-Methylbutyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester

021618-1G
FLUO021618-1GEA 0 EUR InStock
FLUO021618-1G
1-Isopentyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
1-Isopentyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester


Formule: C₁₄H₂₅BN₂O₂
MW: 264,1700 g/mol
Numéro MDL: MFCD05663867
Numéro CAS: 777063-41-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité