Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,4-Benzodioxane-6-boronic acid pinacol ester

Synonyms: 1,4-Benzodioxane-6-boronic acid, pinacol ester, 2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-6-boronic acid, pinacol ester, 2-(2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxin-6-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane

021633-1G
FLUO021633-1GEA 0 EUR InStock
FLUO021633-1G
1,4-Benzodioxane-6-boronic acid pinacol ester
1,4-Benzodioxane-6-boronic acid pinacol ester


Formule: C₁₄H₁₉BO₄
MW: 262,1093 g/mol
Numéro MDL: MFCD05663890
Numéro CAS: 517874-21-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité