Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Chloro-o-toluidine

Attention
Synonyms: 2-Amino-6-chlorotoluene, 3-Chloro-2-methylaniline

021716-250G
FLUO021716-250GEA 0 EUR InStock
FLUO021716-250G
3-Chloro-o-toluidine
3-Chloro-o-toluidine


Formule: C₇H₈ClN
MW: 141,6 g/mol
Point d'ébullition: 242 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 2 °C
Densité: 1.185 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007766
Numéro CAS: 87-60-5
EINECS: 201-756-6
ONU: 3429
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité