3-Fluoro-5-nitrobenzonitrile
022023-1G
FLUO022023-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022023-1G
3-Fluoro-5-nitrobenzonitrile
3-Fluoro-5-nitrobenzonitrile
Formule: C₇H₃FN₂O₂
MW: 166,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD05864356
Numéro CAS: 110882-60-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité