Acide 3-fluoro-5-nitrobenzoïque
022027-1G
FLUO022027-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022027-1G
Acide 3-fluoro-5-nitrobenzoïque
Acide 3-fluoro-5-nitrobenzoïque
Formule: C₇H₄FNO₄
MW: 185,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD05864360
Numéro CAS: 14027-75-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité