2'-Hydroxy-5'-methyl-2,2,2-trifluoroacetophenone
Synonyms: 2,2,2-trifluoro-1-(2-hydroxy-5-methylphenyl)ethanone
022052-1G
FLUO022052-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022052-1G
2'-Hydroxy-5'-methyl-2,2,2-trifluoroacetophenone
2'-Hydroxy-5'-methyl-2,2,2-trifluoroacetophenone
Formule: C₉H₇F₃O₂
Numéro MDL: MFCD05864383
Numéro CAS: 70978-57-3
EINECS: 275-078-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité