3,4-Dichloroaniline
Danger
022132-1KG
FLUO022132-1KGEA 0 EUR InStock
FLUO022132-1KG
3,4-Dichloroaniline
3,4-Dichloroaniline
Formule: C₆H₅Cl₂N
MW: 162,02 g/mol
Point d'ébullition: 272 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 70…73 °C
Densité: 1.567 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007768
Numéro CAS: 95-76-1
EINECS: 202-448-4
ONU: 3442
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03079
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité