2-(4-tert-Butylphényl)ethanol
Synonyms: 2-(4-(tert-Butyl)phenyl)ethanol
022224-1G
FLUO022224-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022224-1G
2-(4-tert-Butylphényl)ethanol
2-(4-tert-Butylphényl)ethanol
Formule: C₁₂H₁₈O
MW: 178,28 g/mol
Numéro MDL: MFCD00236023
Numéro CAS: 5406-86-0
EINECS: 410-020-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité