4-(3-Chloro-5-fluorophenyl)-1-buten-4-ol
022226-1G
FLUO022226-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022226-1G
4-(3-Chloro-5-fluorophenyl)-1-buten-4-ol
4-(3-Chloro-5-fluorophenyl)-1-buten-4-ol
Formule: C₁₀H₁₀ClFO
Numéro MDL: MFCD06201122
Numéro CAS: 842123-72-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité