4-(4-Chloro-2-methylphenyl)-1-buten-4-ol
022227-1G
FLUO022227-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022227-1G
4-(4-Chloro-2-methylphenyl)-1-buten-4-ol
4-(4-Chloro-2-methylphenyl)-1-buten-4-ol
Formule: C₁₁H₁₃ClO
Numéro MDL: MFCD06201123
Numéro CAS: 842123-73-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité