4-(4-Chloro-3-methylphenyl)-1-buten-4-ol
022228-1G
FLUO022228-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022228-1G
4-(4-Chloro-3-methylphenyl)-1-buten-4-ol
4-(4-Chloro-3-methylphenyl)-1-buten-4-ol
Formule: C₁₁H₁₃ClO
Numéro MDL: MFCD06201124
Numéro CAS: 842123-74-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité