4-(3,5-Dimethylphenyl)-1-buten-4-ol
022233-1G
FLUO022233-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022233-1G
4-(3,5-Dimethylphenyl)-1-buten-4-ol
4-(3,5-Dimethylphenyl)-1-buten-4-ol
Formule: C₁₂H₁₆O
Numéro MDL: MFCD06201128
Numéro CAS: 842123-78-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité