4-(4-Fluoro-3-methylphenyl)-1-buten-4-ol
022239-1G
FLUO022239-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022239-1G
4-(4-Fluoro-3-methylphenyl)-1-buten-4-ol
4-(4-Fluoro-3-methylphenyl)-1-buten-4-ol
Formule: C₁₁H₁₃FO
Numéro MDL: MFCD06201134
Numéro CAS: 842123-83-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité