4-(3-Fluorophenyl)-1-buten-4-ol
022240-1G
FLUO022240-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022240-1G
4-(3-Fluorophenyl)-1-buten-4-ol
4-(3-Fluorophenyl)-1-buten-4-ol
Formule: C₁₀H₁₁FO
Numéro MDL: MFCD06201135
Numéro CAS: 215320-36-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité