4-(3-Bromophenyl)-1-buten-4-ol
022241-1G
FLUO022241-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022241-1G
4-(3-Bromophenyl)-1-buten-4-ol
4-(3-Bromophenyl)-1-buten-4-ol
Formule: C₁₀H₁₁BrO
Numéro MDL: MFCD06201136
Numéro CAS: 114095-73-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité