4-(4-Bromophenyl)-1-buten-4-ol
022242-1G
FLUO022242-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022242-1G
4-(4-Bromophenyl)-1-buten-4-ol
4-(4-Bromophenyl)-1-buten-4-ol
Formule: C₁₀H₁₁BrO
Numéro MDL: MFCD06201137
Numéro CAS: 113842-31-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité