4-(3-Chlorophenyl)-1-buten-4-ol
022243-1G
FLUO022243-1GEA 0 EUR InStock
FLUO022243-1G
4-(3-Chlorophenyl)-1-buten-4-ol
4-(3-Chlorophenyl)-1-buten-4-ol
Formule: C₁₀H₁₁ClO
Numéro MDL: MFCD06201138
Numéro CAS: 67472-21-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité